Learn More
Kartell™ Pots d’instruments en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
1100 ml
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Pot plus petit très utile pour stocker ou stériliser par voie humide les instruments de dissection
- Pot plus grand pour les instruments plus longs
- Peuvent également être utilisés comme récipients compte-gouttes ou bocaux de trempage
- La base large les rend très stables
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1100 ml |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Stockage ou stérilisation humide des instruments de dissection |
| Matériau | PP |
| Forme | Rond |
| Hauteur (métrique) | 199,7 mm |
| Type de produit | Flacon |
| Diamètre (métrique) | 147 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |