Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Matières radioactives ou radiations ionisantes
Code produit. 15614687
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
200 mm
315 mm
Hauteur (métrique):
87 mm
173 mm
273 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15614687
Marque: Brady™ 826768
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC W003-Tri 200-PP-CRD/1
Matériau PP
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 173 mm
Épaisseur 1,501 mm
Largeur (métrique) 200 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Triangulaire
Langues Monde entier
Couleur Noir sur jaune