Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Port d’un masque
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC M016-Dia 100-PP-CRD/1 |
| Matériau | PP |
| Quantité | 1 de chaque |
| Diamètre (métrique) | 100 mm |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Épaisseur | 1,501 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 120°C |
| Forme | Rond |
| Langues | Monde entier |
| Afficher plus |