Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Port de gants de protection
Code produit. 15654487
Click to view available options
Diamètre (métrique):
315 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15654487
Marque: Brady™ 819171
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC M009-Dia 315-PP-CRD/1
Matériau PP
Quantité 1 de chaque
Diamètre (métrique) 315 mm
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Épaisseur 1,501 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Rond
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur bleu