Learn More
Chemsplash Blouse de laboratoire/visiteur en polypropylène bleu marine avec Velcro Fermeture
Description
Blouse de laboratoire jetable en polypropylène pour visiteurs
- Matière : Tissu en polypropylène 30 g/m²
- Caractéristiques:
- Velcro Fermeture
- Avec col rabattable
- Poignets élastiques
- Idéal pour les environnements non dangereux
- Idéal pour l'industrie alimentaire
- Sans PFAS
La blouse de laboratoire jetable en polypropylène pour visiteurs est conçue avec une fermeture velcro sur le devant et convient aux visiteurs, aux inspections de sites ou à un usage général dans des environnements à risque minimal. Il est idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire ou dans d'autres environnements non dangereux. Ce produit convient à une utilisation dans les zones de travail agréées BRC et dans l'industrie pharmaceutique.
Ce produit ne contient pas : PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH ou toute autre substance conflictuelle.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cape de laboratoire de la visite |
| Dimensions | Pequeño |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Marine |
| Type de bouchon | Scratch |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Particules |
| Afficher plus |