Learn More
Chemsplash Blouse de laboratoire/visiteur en polypropylène bleu marine avec Velcro Fermeture
Descripción
Blouse de laboratoire jetable en polypropylène pour visiteurs
- Matière : Tissu en polypropylène 30 g/m²
- Caractéristiques:
- Velcro Fermeture
- Avec col rabattable
- Poignets élastiques
- Idéal pour les environnements non dangereux
- Idéal pour l'industrie alimentaire
- Sans PFAS
La blouse de laboratoire jetable en polypropylène pour visiteurs est conçue avec une fermeture velcro sur le devant et convient aux visiteurs, aux inspections de sites ou à un usage général dans des environnements à risque minimal. Il est idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire ou dans d'autres environnements non dangereux. Ce produit convient à une utilisation dans les zones de travail agréées BRC et dans l'industrie pharmaceutique.
Ce produit ne contient pas : PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH ou toute autre substance conflictuelle.
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Cape de laboratoire de la visite |
| Dimensions | 2XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Marine |
| Type de bouchon | Scratch |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Particules |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.