Learn More
Chemsplash Blouse de laboratoire/visiteur en polypropylène blanc avec Velcro Fermeture
Code produit 30058413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Pequeño
Mediano
Grande
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058413 2XL 50 pièces
30058356 Pequeño 50 pièces
30058307 Mediano 50 pièces
30058344 Grande 50 pièces
30058370 XL 50 pièces
30058210 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30058413 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2515.400.008
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Blouse de laboratoire jetable en polypropylène pour visiteurs, avec fermeture velcro sur le devant. Convient aux visiteurs, aux inspections de sites ou à un usage quotidien dans des environnements à risque minimal.
Blouse de laboratoire jetable en polypropylène pour visiteurs
  • Matière : Tissu en polypropylène 30 g/m²
  • Caractéristiques:
    • Velcro Fermeture
    • Avec col rabattable
    • Poignets élastiques
    • Idéal pour les environnements non dangereux
    • Idéal pour l'industrie alimentaire
    • Sans PFAS
La blouse de laboratoire jetable en polypropylène pour visiteurs est conçue avec une fermeture velcro sur le devant et convient aux visiteurs, aux inspections de sites ou à un usage général dans des environnements à risque minimal. Il est idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire ou dans d'autres environnements non dangereux. Ce produit convient à une utilisation dans les zones de travail agréées BRC et dans l'industrie pharmaceutique.
Ce produit ne contient pas : PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH ou toute autre substance conflictuelle.
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire visiteur
Dimensions 2XL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Type de bouchon Scratch
Type de manchette Élastique
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Résistance Particules
Modèle Longueur du genou
Nbre de poches Aucun
Sans latex Oui