Learn More
VITLAB™ Plateau de laboratoire en PP
Click to view available options
Hauteur (métrique):
42 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 42 mm |
| Longueur (métrique) | 130 mm (fond intérieur), 180 mm (bord) |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Plateau de laboratoire |
| Largeur (métrique) | 180 mm (fond intérieur), 230 mm (bord) |
| Forme | Rectangulaires |