Learn More
Brady™ Panneau d'avertissement indicateur de rayonnement laser en PP
Click to view available options
Largeur (métrique):
200 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Panneaux d'avertissement
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal rayonnement laser
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal rayonnement laser
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PIC 309-TRI 200-B7527 |
| Largeur (métrique) | 200 mm |
| Forme | Triangulaire |