Learn More
Kartell™ Béchers de forme basse en polypropylène avec graduations imprimées en bleu
Code produit. 12635696
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2000 ml
3000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
16 pièces
2 pièces
20 pièces
4 pièces
Code produit. 12635696
Marque: Kartell™ 0182100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées en PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et bonne résistance chimique. Les éprouvettes de forme basse en polypropylène Kartell™, autoclavables avec graduations imprimées en bleu, constituent une solution sûre et économique pour agiter, mélanger et distribuer des liquides en laboratoire.
Fabriquées en PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et bonne résistance chimique. Les éprouvettes de forme basse en polypropylène Kartell™, autoclavables avec graduations imprimées en bleu, constituent une solution sûre et économique pour agiter, mélanger et distribuer des liquides en laboratoire.
  • Les graduations permanentes imprimées en bleu optimisent la clarté et la reproductibilité
  • Autoclavable à 121°C pendant 10 minutes
  • Résiste à des températures de 100°C en continu
  • Classe B, de forme basse
  • Conforme aux normes ISO 7056-1981(E) et BS 5404 partie 1
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe 34 mm
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau PP
À utiliser avec (application) Adapté aux denrées alimentaires
Hauteur (métrique) 49 mm
Incréments 1 ml
Température (métrique) de fonctionnement max. 100°C pour un fonctionnement continu
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 7056-1981(E), BS 5404 Partie 1