Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure de forme basse en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
200 ml
400 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
En PP pour une plus grande durabilité et une excellente résistance chimique.Les éprouvettes de mesure de forme basse en PP autoclavables Kartell™ offrent une solution économique et sûre pour la mesure et le versement de liquides en laboratoire.
- Les graduations moulées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
- Les fabrications en polypropylène résistent à des températures pouvant atteindre 120°C
- Forme basse, base circulaire assurant la stabilité
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Tolérance | plusmn;25 ml |
| Balance | Graduations permanentes moulées |
| Diamètre (métrique) | 70 mm |
| Quantité | 1Chaque |
| Graduations | 200 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Température max. | 120deg;C |
| Subdivision | 25 ml |
| Afficher plus |