Learn More
Masterflex™ Raccords Luer ADCF en polypropylène Cole-Parmer™
Code produit. 12198711
Change view
Click to view available options
À utiliser avec:
Adaptateur cannelé en J de 4 po
Adaptateur cannelé en L de 4 po
Bouchon Luer-Lock mâle
Luer lock mâle x raccord cannelé standard 1⁄4 pouce
Luer mâle à 1/4 po, raccord cannelé L
Raccord cannelé à alésage mâle Luer x 1⁄8 po
Raccord mâle Luer Lock x raccord cannelé standard 1⁄8 po
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. À utiliser avec unitSize
12198711 Luer mâle à 1/4 po, raccord cannelé L 25 pièces
15173139 Adaptateur cannelé en J de 4 po 25 pièces
12188711 Adaptateur cannelé en L de 4 po 25 pièces
15159448 Luer lock mâle x raccord cannelé standard 1⁄4 pouce 25 pièces
13543610 Raccord mâle Luer Lock x raccord cannelé standard 1⁄8 po 25 pièces
15122187 Raccord cannelé à alésage mâle Luer x 1⁄8 po 25 pièces
14871271 Bouchon Luer-Lock mâle 25 pièces
7 options
Code produit. 12198711
Marque: Masterflex™ 3080026
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux. Les raccords Luer ADCF en PP Cole-Parmer™ sont idéaux pour de nombreuses applications critiques, notamment avec des seringues et des tubulures de petite taille. Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux.Les raccords Luer ADCF en polypropylène Cole-ParmerTM sont idéaux pour de nombreuses applications critiques, notamment avec des seringues et des tubulures de petite taille.Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé. Choisissez parmi une gamme de tailles 1⁄16" à 1⁄4", avec une variété d’options de connexion.
  • Fabriquée à partir de 100 % de matières premières vierges dans un environnement de classe 100 000
  • Conforme à la normes ISO 594-1
  • Fabriqués en polypropylène naturel sans composants d’origine animale
  • Conformes à la norme USP classe VI
  • Offre une très bonne résistance chimique
  • Température max. 190°F
Spécification
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Luer mâle à 1/4 po, raccord cannelé L
À utiliser avec (application) Idéal pour un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille.
Quantité d’emballage 25/boîte
Type de produit Raccord Luer ADCF en PP