Learn More
Brady™ Panneaux Surchaussures obligatoires en PP
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Panneaux d'obligation
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP: grande souplesse, extrème résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Signal port obligatoire de sur-chaussures
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP: grande souplesse, extrème résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Signal port obligatoire de sur-chaussures
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PIC 280-DIA 100-B7527 |
| Matériau | PP |
| Quantité | 1 de chaque |
| Diamètre (métrique) | 315 mm |
| À utiliser avec (application) | Panneau Port de surchaussures obligatoire |
| Température max. (métrique) | 120°C |
| Texte affiché | Panneau Port de surchaussures |
| Type de produit | Panneau revêtement / chaussures |