Learn More
Cole-Parmer™ Collecteurs en polypropylène
Code produit. p-8007917
Click to view available options
Longueur (métrique):
79,7 mm
106,1 mm
155,9 mm
186,4 mm
238,3 mm
Conditionnement:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11775238
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer™ 3152207
This item is not returnable. View return policy
  • Manifold fileté NPT 2 à 10 voies
  • 1 entrée vers 2 à 10 sorties
  • Pour réaliser des montages en parallèle
  • Manifold PP
Specifications
Type Collecteur
Admission 1/4 po
Matériau PP
Nbre de ports 4
Taille du port (métrique) 4,3 mm
Longueur (métrique) 79,7 mm
Largeur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (métrique) 25,4 mm