Learn More
VITLAB™ Bécher gradué en polypropylène
Click to view available options
Autoclavable:
Autoclavable
Non recommandé
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
Scale:
Échelle gravée
Échelle imprimée
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Description
Ces béchers disposent d’un bec verseur pratique et d’une grande poignée pour faciliter la mesure, le versement et l’élimination des solutions sans tracas. Les béchers en plastique légers et transparents sont parfaits pour une variété de travaux en laboratoire.
- Poignée stable et facile à saisir et bec verseur pour une manipulation sécurisée et une distribution sans tracas
- En polypropylène résistant et léger, résistant à la chaleur et chimiquement inerte
- Très transparent avec une échelle graduée pour faciliter la mesure et l’identification
- L’échelle gravée ne peut pas se décolorer ou s’effacer et est recommandée pour l’autoclavage (à 121°C, 2 bar)
- L’échelle imprimée offre un contraste maximal pour une mesure facile (pour préserver les marquages, nettoyez à un niveau supérieur à 60°C)
- Idéal pour une variété de travaux en laboratoire, notamment :
- Préparation de solutions et décantation de liquides surnageants
- Rétention et mesure des déchets liquides avant élimination
- Solutions de mesure pour des réactions chimiques simples
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 40 mm |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | Pour mesure de volume |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Incréments | 2 ml |
| Quantité | 24/boîte |
| Type | Bécher gradué |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |