Learn More
Karl Hecht™ Polypropylene Measuring Cylinders
Code produit. 10717594
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 mL
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10717594
Marque: Karl Hecht™ 42194066
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tall form polypropylene cylinders with easy-to-read blue graduation marks for general laboratory use.
  • Hexagonal base for stability
  • Tall form with blue graduations
  • DIN 12681 and ISO 6706
  • Graduations are resistant up to +60°C
  • Available in different capacities
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 mL
Matériau Polypropylène
Tolérance ± 10 ml
Certifications/Conformité DIN 12681, ISO 6706
Description Hexagonal base, tall form
Graduations Blue Graduations
Température max. 60°C
Subdivision 10 mL
Forme Rond
Température max. (impériale) 140°F
Couleur de la balance Bleu
Base Type Hexagonale
Type Éprouvette de mesure non graduée