Learn More
Buerkle™ Cuillère à mesures en PP
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
1 000 ml
Longueur (métrique):
260 mm
385 mm
Largeur (métrique):
34 mm
44 mm
55 mm
70 mm
90 mm
118 mm
134 mm
Conditionnement:
1 pièce
Beskrivning
Pelle graduée universelle pour le remplissage et la mesure de poudres et de granulés. Pour un dosage exact, la pelle graduée doit être surremplie et l’excédent sur le bord supérieur de la pelle doit être nettoyé.
- Structure en polypropylène blanc
- Résistance chimique élevée
- Volume étalonné lorsqu’il est rempli jusqu’au bord
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 33.81 oz. |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Cuillère de dosage |
| À utiliser avec (application) | Pour le remplissage et la mesure de poudres et de granulés |
| Largeur (métrique) | 134 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur (métrique) | 385 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering