Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger avec bouchons à vis à joint fixés
Code produit. 10668461 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Format:
Autostable, fond conique
Fond conique
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10668461
Marque: BRAND™ 780702
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polypropylène avec bouchon à vis en polyéthylène. Les microtubes à centrifuger BRAND™ avec bouchons à vis à joint fixés comprennent un cône d’étanchéité intégré. Les inserts pour bouchons en polypropylène colorés pour l’identification peuvent également être achetés séparément.
  • Fabriqués en polypropylène avec bouchon à vis en polyéthylène.
  • Non gradués.
  • Plage de températures : –90°C à +100°C.
  • Disponibles séparément : inserts en polypropylène à bouchon coloré pour l’identification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon à vis avec couvercle d’étanchéité
Matériau du bouchon Polyéthylène
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 1,5 ml
Matériau Polypropylène
Format Fond conique
Nb par paquet 1000/boîte
Plage de températures (métrique) –90 à 100°C
Stérilité Non stérile
Graduated Non