Learn More
Fisherbrand™ Rack pour microtubes en polypropylène
GREENER_CHOICE
Code produit. 11918084 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rose
Rouge
Vert
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11918084
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez des microtubes de 1,5 à 2,0 ml dans des portoirs à code couleur. Le portoir pour micro-tubes en polypropylène Fisherbrand™ peut accueillir jusqu’à 80 flacons à bouchon vissé pour l’utilisation sur une paillasse, le stockage ou le transport d’échantillons. Les portoirs à code couleur sont dotés de coordonnées d’identification et de poignées moulées pour une manipulation facile. Autoclavable et adapté à la congélation.
Portoir apprécié de type plaque de collecteur de fractions
  • Peut contenir 80 microtubes à bouchon à vis ou flacons cryogéniques dans des puits de 1 mm de diamètre
  • Stockage de tubes de 1,5 à 2,0 ml dans un ensemble compact (5 x 16 emplacements)
  • Code couleur permettant d’identifier facilement des procédures de laboratoire spécifiques ou des techniciens
  • Coordonnées moulées pour faciliter l’organisation et l’identification des échantillons
  • En polypropylène robuste avec poignées moulées pour une manipulation facile
  • Autoclavables et adaptés à la congélation
Spécification
Type de produit Rack pour microtubes
Bouchon inclus Non
Array 5 x 16
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Capacité Microtubes (1,5 à 2 ml)
Matériau PP
Positions 80
Forme Rectangular
Étagères None
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Idéal pour le stockage en congélateur
À utiliser avec (équipement) Microtube à centrifuger
Nb par paquet 5/boîte
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 225 mm
Longueur (impériale) 8.9 in.
Largeur (métrique) 67 mm
Largeur (impériale) 2.6 in.
Hauteur (métrique) 28 mm
Hauteur (impériale) 1,1 in
Diamètre (métrique) du puits 11 mm