Learn More
BRAND™ Insert pour bouchon pour microtubes en polypropylène
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Pour microtubes avec bouchons à vis en vrac ou fixés
- Convient à une utilisation avec des bouchons sans inviolabilité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Insert pour bouchon |
| Matériau | PP |
| Couleur | Rouge |
| Plage de températures (métrique) | -196°C à +121°C |
| À utiliser avec (équipement) | Microtubes, bouchons à vis |