Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks flottants pour microcentrifugeuse en polypropylène
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité:
Huit tubes de 1,5 mL
Vingt tubes de 1,5 mL
À utiliser avec (équipement):
Béchers de 1 000 ml
Béchers de 400 ml
Conditionnement:
4 pièces
Description
- Choisissez des racks à 8 ou 20 places avec des trous de 10,8 mm pour les microtubes de 1,5 ml
- Les tubes restent complètement immergés dans un bécher tandis que les bouchons restent sur le dessus du rack
- Décharger en appuyant légèrement sur le rack jusqu’à ce que ses pieds touchent la paillasse pour libérer les tubes
- Les racks ont une épaisseur de 6,4 mm avec des pieds de 19 mm de long et une poignée centrale
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Description | Rack de microtubes à centrifuger |
| À utiliser avec (équipement) | Béchers de 400 ml |
| Capacité | Huit tubes de 1,5 mL |
| Matériau | Polypropylène |