Learn More
BRAND™ Microtube à centrifuger en polypropylène
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Comprend:
Avec socle
Sans socle
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Structure en polypropylène (PP)
- Stérile
- Température de fonctionnement : –196 à 121°C AutoclavablesConformément à la norme DIN EN 285
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN 285 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 0,5 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Stockage de fournitures médicales telles que les sérums et les échantillons de sang ainsi que le chauffage des échantillons, la centrifugation, etc. |
| À utiliser avec (équipement) | Pour centrifugeuse |
| Hauteur (métrique) | 44 mm |
| Comprend | Avec socle |
| Nb par paquet | 1000 |
| Afficher plus |