Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger en PP
Utilisez ces tubes pour les applications de centrifugation à vitesse élevée. Les microtubes à centrifuger en PP Fisherbrand™ disposent d’une zone d’écriture dépolie sur le bouchon et sur le côté du tube (à l’exception des tubes en coloris naturel) pour une identification facile et pratique des échantillons.
11.25€ - 37.90€
Spécification
Matériau du bouchon | PP |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Matériau | PP |
À utiliser avec (équipement) | Microcentrifugeuse |
Nb par paquet | 1000/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11588222
|
Fisherbrand™
|
0,4 ml | Naturel |
16.40€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11508232
|
Fisherbrand™
|
0.5 ml | Naturel |
20.55€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11508242
|
Fisherbrand™
|
1.5 ml | Bleu |
17.45€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11588232
|
Fisherbrand™
|
1.5 ml | Vert |
17.45€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11558232
|
Fisherbrand™
|
1.5 ml | Naturel |
11.25€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11598232
|
Fisherbrand™
|
1.5 ml | Rouge |
17.45€
1000 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11578232
|
Fisherbrand™
|
1.5 ml | Jaune |
11.55€
1000 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11558252
|
Fisherbrand™
|
2 ml | Naturel |
37.90€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Tubes en polypropylène gradués
- Résiste à la contrainte d’une centrifugation à grande vitesse jusqu’à 20 000 x g
- La construction en une seule pièce comprend un bouchon parfaitement ajusté et fiable et le fond est renforcé pour une protection supplémentaire contre les fuites
- Autoclavables
Spécification
PP | |
PP | |
1000/boîte |
Oui | |
Microcentrifugeuse | |
1000/boîte |