Learn More
Ratiolab™ Microtubes à centrifuger en PP
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Transparent
Capacité (métrique):
1,5 ml
2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Autoclavable avec bouchon ouvert à 121°C pendant 20 minutes
- Couleur naturelle ou couleurs différentes pour une identification confortable
- Bouchon étanche
- Sûr et facile à ouvrir et à fermer
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par paquet | 1 000/paquet |
| Conditionnement | 1 000/paquet |