Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger en PP avec bouchons à vis
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
2 ml
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Structure en polypropylène (PP)
- Comprend un bouchon à vis inviolable et une base autostable
- Produit stérile
- Graduations
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon à vis |
| Certifications/Conformité | DIN EN 285 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Stockage de fournitures médicales telles que les sérums et les échantillons de sang ainsi que le chauffage des échantillons, la centrifugation, etc. |
| À utiliser avec (équipement) | Pour centrifugeuse |
| Hauteur (métrique) | 44 mm |
| Afficher plus |