Learn More
Fisherbrand™ Boîtes colorées en ABS 50 lames
Stockez et transportez 50 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS durables. Les boîtes colorées en ABS pour 50 lames Fisherbrandtrade; permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière. Disponibles en trois couleurs.
12.50€ - 29.35€
Spécification
Dimensions (L x l x H) | 209 x 86 x 35 mm |
---|---|
Hauteur (métrique) | 35 mm |
Comprend | Fiche d’inventaire de lames |
Longueur (métrique) | 209 mm |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11731486
|
Fisherbrand™
|
Bleu |
29.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11781486
|
Fisherbrand™
|
Blanc |
12.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11771486
|
Fisherbrand™
|
Rouge |
12.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
ulliLa boîte rigide moulée maintient fermement les lames en place dans les fentes rainurées/liliBoîtier en ABS durable avec doublure en liège/liliLes fentes et la doublure sont numérotées pour correspondre à la fiche d’inventaire de lames/liliBoîtier à ouverture facile avec couvercle à charnière doté d’un ergot de blocage/liliLes boîtes empilables comprennent des pieds pour une stabilité maximale/li/ulSpécification
209 x 86 x 35 mm | |
Fiche d’inventaire de lames | |
Rectangulaires |
35 mm | |
209 mm | |
Oui |