Learn More
Fisherbrand™ Microtubes en polypropylène avec bouchon à clipser
Offrent un joint sûr, étanche aux liquides et fiable, même avec une ébullition prolongée à l’aide de microtubes en polypropylène Fisherbrand™. Utilisez ces tubes en polypropylène pour la préparation d’échantillons, la centrifugation ou le stockage. Les microtubes offrent un fonctionnement simple, ergonomique et fiable.
36.47€ - 79.67€
Spécification
Diamètre (métrique) | 10 mm |
---|---|
Type de couvercle | Flat cap |
Matériau du bouchon | Polypropylene |
Autoclavable | Yes |
Capacité (métrique) | 1.5 mL |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11941869
|
Fisherbrand™
|
Jaune |
48.36€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11921869
|
Fisherbrand™
|
Green |
58.88€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11911869
|
Fisherbrand™
|
Blue |
79.67€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11931869
|
Fisherbrand™
|
Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Bouchon à clipser plat
- Autoclavables
- PP
- Type Eppendorf
Spécification
10 mm | |
Polypropylene | |
1.5 mL | |
40mm | |
1.5mL |
Flat cap | |
Yes | |
Polypropylene | |
1000/Pk. | |
Non |