Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks de stockage pour microtubes en PP
Code produit. 15510072 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Assortiment fluorescent
Bleu
Bleu fluorescent
Jaune
Jaune fluorescent
Naturel
Orange
Orange fluorescent
Rose
Rose fluorescent
Rouge
Vert
Vert fluorescent
Conditionnement:
Pack de 5
Code produit. 15510072
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450016
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Organisez instantanément les tubes à essai de microcentrifugation dans n’importe quel laboratoire
  • Les racks à code couleur permettent d’identifier facilement des procédures de laboratoire ou des plateaux de techniciens spécifiques
  • Chaque puits est numéroté pour la localisation aisée des échantillons
  • Autoclavables et adaptés à la congélation
  • Parfaits pour une utilisation sur paillasse, pour le stockage ou le transport d’échantillons
  • Choix de 12 couleurs, dont la couleur naturelle, plus packs de couleurs assorties
  • Capacité : peuvent accueillir 80 microtubes à centrifuger avec bouchon à vis jusqu’à 2,0 mL dans une grille de 16 x 5
Spécification
Type de produit Rack, rangement pour microtubes
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rose fluorescent
Capacité Tubes (2 ml)
Matériau En PP
Positions 80
Quantité 5/boîte
Dimensions (L x l x H) 26.7 x 22.9 x 12.7 cm (10.5 x 9 x 5 in)
Longueur (métrique) 26,7 cm
Longueur (impériale) 10,5 in
Largeur (métrique) 22,9 cm
Largeur (impériale) 9 in
Hauteur (métrique) 12,7 cm
Hauteur (impériale) 5 in