Learn More
Brady™ Verrouillage du disjoncteur 'sans trou' en polypropylène et nylon moulé armé de verre
Click to view available options
Dimensions (L x l):
56,00 x 24,10 mm
82,60 x 40,30 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Systèmes de condamnation d'équipements électriques
- Ces systèmes de consignation de disjoncteurs sans trou sont extrêmement polyvalents et faciles à installer grâce à leur conception brevetée de vis à oreilles, supprimant la nécessité d'utiliser des tournevis . Fixez solidement le système de consignation sur la languette du commutateur, ramenez le couvercle sur la vis à oreilles et verrouillez-le pour éviter que le collier ne se desserre. Les plaquettes amovibles (incluses) élargissent la gamme des disjoncteurs compatibles. Convient pour les arceaux de cadenas jusqu'à 7 mm de diamètre
Spécification
Spécification
| Type de produit | Verrouillage du disjoncteur |
| Couleur | Rouge / noir |
| Matériau | Nylon armé de verre |
| Certifications/Conformité | UL 94 HB |
| Description | Verrouillage pour disjoncteur sans orifice - Dispositif de 480 à 600 V |
| Diamètre (impériale) de la manille | 0.3 in. |
| Diamètre (métrique) de la manille | 7 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 55.25 x 82.63 x 40.34 mm |
| Dimensions (L x l) | 82,60 x 40,30 mm |
| À utiliser avec (application) | Lockout Tagout |
| Afficher plus |