Learn More
Greiner Bio-One Béchers polyvalents en polypropylène, stériles
Code produit. 10620024
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
300 pièces
Code produit. 10620024
Marque: Greiner Bio-One 724461
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçus pour être étanches, incassables et résistants aux influences chimiques. Les béchers polyvalents en polypropylène Greiner Bio-One™ peuvent être utilisés de manière universelle à des fins académiques et médicales. Idéaux pour une utilisation en tant que récipient sûr pour les expectorations ou l’urine.
  • Stabilité mécanique, thermique et chimique optimale
  • Le numéro de catalogue, le numéro de lot et la date de péremption sont imprimés sur la base du bécher pour la traçabilité
  • Espace d’écriture et marques de graduation exactes
  • Économie de temps ; pas besoin d’enlever le bécher de l’emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
À utiliser avec (application) Pour un usage académique et médical, comme récipient à crachat ou urine sécurisé
Matériau PP
Stérilité Stérile
Poids (métrique) 6,1 kg
Forme Rond
Hauteur (métrique) 71 mm
Type de produit Bécher
Diamètre (métrique) 61 mm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado