Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger en PP
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
2 ml
Hauteur (métrique):
40,8mm
41,15mm
Conditionnement:
1 sachet de 500
6 sachets de 500
Conditionnement:
3000 pièces
500 pièces
Description
- En PP
- Le couvercle fixé comprend une membrane avec une zone de perçage.
- Le couvercle forme un joint étanche pour éviter toute perte due à l’évaporation
- La zone de marquage dépolie avec les subdivisions permet une évaluation approximative du volume.
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 40,8mm |
| Comprend | Membrane de couvercle avec zone de perçage |
| Nb par paquet | 3000/boîte |
| Conditionnement | 6 sachets de 500 |
| Volume (métrique) | 1,5 ml |
| Afficher plus |