Learn More
Fisherbrand™ Pointe de pipette en PP naturel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 200 μl
1 à 250 μl
1 à 300 μl
200 à 1000 μl
250 à 1000 μl
500 à 2 500 μl
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
Description
- En PP de haute qualité
- S’adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable
- Un traitement par ionisation spécial en assure la protection antipoussière
- Disponible en version préstérilisée ou non stérile
- Excellente transparence due aux surfaces de haute qualité
- Mouillage résiduel minime grâce à la qualité contrôlée des matières premières
- Orifice de pointe précis pour un volume d’une redoutable exactitude
- Volume des pointes axé sur la pratique
- Pointes Aeroject™ avec filtres spéciaux en PEHD hydrophobe comme
- protection contre les aérosols et les contaminations
- Adaptée à tous les types de pipettes courants
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 250 μl |
| Couleur | Naturel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (équipement) | Universal Fit |
| Matériau | Polypropylène |