Learn More
Kimble Chase™ Bouchon avec opercule en polypropylène
525.00€ - 635.00€
Spécification
Matériau | Silicone, Polypropylène, PTFE |
---|---|
Septum | Silicone rouge |
Quantité | 1000 paquet |
Type | À vis |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11823033
|
Kimble Chase™
73812BL9425 |
Bleu |
525.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11893033
|
Kimble Chase™
73813WH13425 |
Blanc |
635.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Silicone, Polypropylène, PTFE | |
Silicone rouge | |
1000 paquet | |
À vis |