Learn More
Chemsplash Surbottes en polypropylène (PR ) Élastique avec attaches
Code produit 30058360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
41 x 46 x 28 cm
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
30058360 41 x 46 x 28 cm 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058360 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2785.400.999
Expédition estimée: 26-07-2027
Surbotte en polypropylène, matériau de 50 g/m² avec coutures surjetées et 2 attaches en polypropylène.
Surbottes en polypropylène 40 g/m²
  • Matériau en polypropylène 40 g/m²
  • 2 attaches en polypropylène
  • Coutures surjetées
  • 41 x 46 x 28 cm
  • 10 paires/sachet, 250 paires/carton
  • Sans PFAS
Description : La surbotte en polypropylène est fabriquée à partir de polypropylène 40 g/m², ce qui lui confère résistance et durabilité. Elle est dotée de coutures surjetées pour une fiabilité accrue et de deux attaches en polypropylène pour une fermeture sécurisée. La taille de la surbotte est de 41 x 46 x 28 cm, et elle est emballée par 10 paires par sachet plastique et par 250 paires par carton. Ce produit est exempt de PFAS, garantissant ainsi la sécurité et la conformité aux normes industrielles.
Spécification
Dimensions Universal
Matériau Polypropylène
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Cheville attachée
Type de semelle unie
Dimensions (L x l x H) 41 x 46 x 28 cm
Poids (métrique) 40 gsm
Résistance Saletés
Type de produit Surbottes