Learn More
Fisherbrand™ Racks pour microtubes réversibles 96 puits
Code produit. p-8001036 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment (bleu, vert, violet, jaune, orange), Green, Purple, Yellow, Orange
Bleu
Jaune
Naturel
Vert
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11728174
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Retournez le portoir pour stocker des microtubes de taille différente. Les portoirs pour microtubes réversibles 96 puits Fisherbrand™ sont dotés de languettes faciles à saisir pour une manipulation et un stockage en toute sécurité.
  • En PP
  • Grille 8 x 12 standard
  • Languettes à chaque extrémité du portoir pour clipser le couvercle
  • Puits de 0,5 ml séparés par des lignes de grille moulées, ce qui facilite leur visualisation
  • Les anneaux surélevés autour des puits de 1,5 à 2,0 ml facilitent l’extraction des tubes
  • Autoclavables
Spécification
Comprend Anneaux surélevés, couvercles
Type de produit Rack de microtubes
Bouchon inclus Oui
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavable
Couleur Assortiment (bleu, vert, violet, jaune, orange), Green, Purple, Yellow, Orange
Capacité Microtubes à centrifuger (0,5 ml et 1,5/2 ml), Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL)
Matériau PP
Positions 96/côté
Forme Rectangular, Rounded Corners
Étagères None
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Microtubes à centrifuger de 0.5 ml et 1.5/2 ml
Quantité 5/boîte
Dimensions (L x l x H) 246 x 121 x 50 mm
Longueur (métrique) 246 mm
Longueur (impériale) 9.7 in.
Largeur (métrique) 121 mm
Largeur (impériale) 4.8 in.
Hauteur (métrique) 50 mm
Hauteur (impériale) 2 in.
Diamètre (métrique) du puits 11 mm, 7,6 mm