Learn More
BRAND™ Bacs photographiques en polypropylène
Code produit. p-8010318 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10643782
Marque: BRAND™ 156640
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bacs photographiques en polypropylène empilable blanc (PP) avec fond cannelé qui améliore la stabilité.
  • Bacs à photos en polypropylène (PP) empilable blanc
  • Le fond rainuré améliore la stabilité, avec rebord renforcé et parois légèrement inclinées
  • Autoclavable (121°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 45 mm
Type Bac photographique
Comprend Fond rainuré, rebord renforcé
Forme Rectangulaire, empilable
Autoclavable Oui (121°C)