Learn More
Hirschmann™ Pointes en PP pour pipettes
Code produit. 10451243
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 10 μl
1 à 250 μl
100 à 1200 mu;l
5 à 300 μl
50 à 1200 μl
Format:
Emballage individuel
En vrac
Conditionnement:
1000 pièces
120 pièces
400 pièces
960 pièces
Code produit. 10451243
Marque: Hirschmann™ 9490106
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En polypropylène, à utiliser avec la labopette™
  • Sans cadium
  • Certifié conforme
  • PP
  • Spécification
    Description Sans cadmium
    Volume (métrique) 1 à 250 μl
    Couleur Transparent
    Certifications/Conformité Certifié conforme (en cas d’utilisation avec micropipettes labopette™ )
    Format Emballage individuel
    Conditionnement Conditionnés en vrac dans des sachets/cartons
    Quantité 1000/paquet
    Type de produit Pointes
    À utiliser avec (équipement) Hirschmann Laborgerate (For Multichannel Pipette)