Learn More
Hirschmann™ Pointes en PP pour pipettes
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 10 μl
1 à 250 μl
100 à 1200 mu;l
5 à 300 μl
50 à 1200 μl
Format:
Emballage individuel
En vrac
Conditionnement:
1000 pièces
120 pièces
400 pièces
960 pièces
Description
Spécification
Spécification
| Description | Sans cadmium |
| Volume (métrique) | 1 à 250 μl |
| Couleur | Transparent |
| Certifications/Conformité | Certifié conforme (en cas d’utilisation avec micropipettes labopette™ ) |
| Format | Emballage individuel |
| Conditionnement | Conditionnés en vrac dans des sachets/cartons |
| Quantité | 1000/paquet |
| Type de produit | Pointes |
| À utiliser avec (équipement) | Hirschmann Laborgerate (For Multichannel Pipette) |
| Matériau | Polypropylène |