Learn More
Karl Hecht™ Entonnoir à poudre en PP
Code produit. 10318791
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
100 mm
120 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10318791
Marque: Karl Hecht™ 44002040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Designed for the transfer of powdered materials. Karl Hecht™ Powder Funnel, Polypropylene facilitates pouring and reduces spilling risks.
  • Polypropylene construction.
  • Transparent.
  • Facilitates pouring operations.
  • Reduces the risk of spilling.
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 100 mm
Diamètre (métrique) de la tige 22mm
Matériau Polypropylene
À utiliser avec (application) Laboratory Applications
Longueur (métrique) du tube 20mm
Type de produit Funnel