Learn More
BRAND™ Entonnoirs à poudre en PP
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Hauteur (métrique):
26 mm (tige)
Goulot de 26 mm
Goulot de 48 mm
goulot de 28 mm
goulot de 42 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
5 pièces
Description
- Avec tige courte et large
- Offre une excellente résistance aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 80 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 23 mm |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | Goulot de 26 mm |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Translucide |
| Longueur (métrique) du tube | 26 mm |
| Quantité | 20/boîte |
| Type de produit | Entonnoir à poudre |