Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches jetables, série 4515
Code produit 12932275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Hauteur (impériale):
64 à 67 po
66 à 69 in
69 à 71 in
70 à 74 in
73 à 76 in
76 à 78 po
78 à 81 in
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
167 à 176 cm
174 à 181 cm
179 à 187 cm
194 à 200 cm
‎186 to 194 cm
‎200 à 206 cm
Conditionnement:
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Hauteur (impériale) Hauteur (métrique) unitSize
12932275 2XL 73 à 76 in ‎186 to 194 cm 20 pièces
12912275 L 69 à 71 in 174 à 181 cm 20 pièces
12902275 M 66 à 69 in 167 à 176 cm 20 pièces
12992265 S 64 à 67 po 164 à 170 cm 20 pièces
12942275 3XL 76 à 78 po 194 à 200 cm 20 pièces
12952275 XXXXL 78 à 81 in ‎200 à 206 cm 20 pièces
12922275 XL 70 à 74 in 179 à 187 cm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12932275 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000089615
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une protection conforme à la directive de catégorie III, type 5/6 relative aux équipements de protection individuelle. La combinaison de protection de série 4515 protège contre les poussières dangereuses comme les fibres d’amiante.
  • Le matériau respirant réduit l’accumulation de chaleur et l’inconfort
  • Excellente barrière contre les particules sèches et les éclaboussures de produits liquides limitées (type CE 5/6)
  • Tissu robuste et hautement respirant de 50 g/m² SMS matériel
  • Répond aux exigences en matière de fuite vers l’intérieur de la norme EN 1073-2 pour une protection contre les particules nucléaires
  • Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête entièrement scellable
  • Capuche à deux pans
  • Élastique au niveau des poignets, de la taille et des chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions 2XL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène SMS
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de cagoule 2 parties
Type de bouchon Fermeture éclair frontale avec rabat anti-tempête
Type de couture Surfilée
Stérilité Non stérile
Type de protection Directive EPI de catégorie III, type 5/6
Modèle 4515W
Taille (impériale) de la poitrine 45 à 49 po
Taille (métrique) de la poitrine 115 à 124 cm
Hauteur (impériale) 73 à 76 in
Hauteur (métrique) ‎186 to 194 cm