Learn More
Buerkle™ Tiges en polypropylène pour égouttoirs
Click to view available options
Type de produit:
Extension de tige
Tige
Dimensions:
Dia. x L : 10 x 100 mm
Dia. x L : 12 x 150 mm
Dia. x L : 6 x 60 mm
Couleur:
Bleu
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les tiges peuvent être remplacées et leur position peut être modifiée
- L’extension ne peut être utilisée qu’avec les tiges de 100 mm de longueur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tige |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (équipement) | Rack de vidange en PVC |
| Nb par paquet | 1 |
| Dimensions | Dia. x L : 10 x 100 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 10 mm |