Learn More
Oakton™ Conteneurs d’échantillons en polypropylène
Code produit. p-8004532 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
130 ml
240 ml
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11827242
Marque: Oakton™ 0610012
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Évitez toute contamination des échantillons grâce à ces conteneurs en PP. Les conteneurs d’échantillons en PP Cole-Parmer™ résistent aux acides, aux bases et à la plupart des solvants organiques.
  • Graduation double en ml et en oz.
  • Fabriqués en polypropylène translucide
  • Couvercles étanches, vendus séparément
Spécification
Quantité 500/boîte
Capacité (métrique) 130 ml
Type de produit Récipients pour échantillons
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 6,5cm