Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Cuillère en PP
Code produit. 11771485 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
22 mL
250 ml
2 L
Longueur (métrique) de la poignée:
32 mm
56 mm
122 mm
Dimensions (L x l):
94 x 32 x 22 mm
191 x 54 x 49 mm
349 x 148 x 89 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 11771485
Marque: Bel-Art™ Scienceware™ F367470000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour récupérer des échantillons à partir d’une source plus importante. La pelle en polypropylène Bel Art™ est excellente pour écoper de la poudre en vrac à de la glace.
  • Angles arrondis pour un nettoyage facile
  • Fabriquées en polypropylène rigide
  • Poignée pratique pour suspension
  • Contient environ 2 litres (un demi-gallon)
La capacité/les volumes sont estimés et ne sont pas conçus pour prélever des poids/volumes d’échantillons exacts. Les volumes indiqués représentent des échantillons cuillère types.
Spécification
Capacité (métrique) 22 mL
Type de produit Pelle
Largeur (métrique) 32 mm
Dimensions (L x l) 94 x 32 x 22 mm
Longueur (métrique) de la poignée 32 mm
Matériau Polypropylène
Longueur (métrique) 94 mm