Learn More
BRAND™ Pelles en polypropylène
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
- Fabrication en PP
- Poignée intégrée
- blanc
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Pelle |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur (métrique) | 200 mm |