Learn More
BRAND™ Pelles en polypropylène
Code produit. p-8011226 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 12065292
Marque: BRAND™ 139135
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en PP. Comprend une poignée intégrée robuste.
  • Fabrication en PP
  • Poignée intégrée
  • blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Couleur blanc
Type de produit Pelle
Matériau Polypropylène
Longueur (métrique) 385 mm