Learn More
Brand™ Bouchons à vis pour microtubes
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Fabriqués en polypropylène avec un joint en silicone.
- Disponibles en plusieurs couleurs.
- Plage de températures : –196 à 121°C.
- Autoclavables ;
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchon à vis avec joint en silicone |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PP |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Microtubes avec bouchon à vis, conditionnés en vrac, 0,5 à 2 ml |