Learn More
Witeg™ Bouchon à vis en polypropylène avec revêtement
Click to view available options
Filetage (métrique):
75 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Revêtement en PTFE ;
- Plusieurs tailles de bouchon à vis
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Matériau | PP |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Quantité | 1/boîte |
| Filetage (métrique) | 75 mm |
| Finition de col | 75 mm |
| Type de produit | Bouchon |
| Autoclavable | Autoclavable |