Learn More
Brand™ Entonnoirs de séparation en polypropylène avec bouchon à vis et robinet d’arrêt
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec bouchon à vis en PP
- Avec robinet d’arrêt en PTFE conique spécial avec dispositif de rétention
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Vendu séparément
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Matériau | PP |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Transparent |
| Comprend | Bouchon à vis et robinet d’arrêt |
| Quantité | 1/boîte |
| Type de produit | Entonnoir de séparation |