Learn More
Multiroir™ Boîte de stockage antichoc en polypropylène
Code produit. 11832702
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
5 L
11 L
Förpackningsstorlek:
1 pièce
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11832702
Brand: Multiroir™ 18470
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Protégez vos articles des dommages et stockez-les en toute sécurité grâce à la boîte de stockage antichoc robuste en PP Multiroir™ avec couvercle hermétique.
  • Robuste et résistante aux chocs
  • En PP translucide
Specifikationer
Capacité (métrique) 2 L
Couleur Translucide
Matériau PP
Forme Rectangular
Type de produit Glacière
Quantité 1boîte
Longueur (métrique) 190 mm
Largeur (métrique) 165 mm
Hauteur (métrique) 110 mm
Poids (métrique) 0.16 kg
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.